Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikone propper
Lukkestørrelse:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) base:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
12.5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
31 mm
42.5 mm
nr. pr. pakke:
1
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Garanter en tæt, pålidelig forsegling af dine glas- og plastikflasker. Velegnet til brug i forskellige applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonepropper er velegnede til brug over et bredt temperaturområde: -50° til +200 °C.
- Suitable for sealing glass and plastic flasks
- Suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C
- Autoclavable
Compliance
- Material from which the product is made is compliant with FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Ordering Information
- Additional sizes available. Please contact Customer Service for more details. Not available in all geographic regions.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) base | 27 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 31 mm |
| Materiale | Silicone |
| Længde (metrisk) | 32 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50°C to +200°C |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Sterilitet | Sterile |
| Lukkestørrelse | 27 mm |