Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikone propper
Artikelnummer. 12882913
Skift visning
Lukkestørrelse:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) base:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
12.5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
31 mm
42.5 mm
nr. pr. pakke:
1
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Diameter (metrisk) base Diameter (metrisk) Øverst nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
12882913 23 mm 23 mm 26.5 mm 1 Hver
12822913 10 mm 10 mm 12.5 mm 10 Pakke med 10
12832913 11 mm 11 mm 14 mm 10 Pakke med 10
12842913 13 mm 13 mm 16 mm 10 Pakke med 10
12852913 15 mm 15 mm 18 mm 10 Pakke med 10
12862913 19 mm 19 mm 22.5 mm 10 Pakke med 10
12872913 21 mm 21 mm 24.5 mm 1 Hver
12892913 27 mm 27 mm 31 mm 1 Hver
12802923 37 mm 37 mm 42.5 mm 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12882913 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TSRBGE023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    138.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.19 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Garanter en tæt, pålidelig forsegling af dine glas- og plastikflasker. Velegnet til brug i forskellige applikationer.
Garanter en tæt, pålidelig forsegling af dine glas- og plastikflasker. Velegnet til brug i forskellige applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonepropper er velegnede til brug over et bredt temperaturområde: -50° til +200 °C.
  • Velegnet til forsegling af glas- og plastikflasker
  • Velegnet til brug over et bredt temperaturområde: -50° til +200 °C
  • Autoklaverbar
Overholdelse
  • Materiale, som produktet er lavet af, er i overensstemmelse med FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Bestillingsinformation
  • Yderligere størrelser tilgængelige. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) base 23 mm
Diameter (metrisk) Øverst 26.5 mm
Materiale Silikone
Længde (metrisk) 28 mm
nr. pr. pakke 1
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +200 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Ikke steril
Lukkestørrelse 23 mm