Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikone propper
Artikelnummer. 12872913
Lukkestørrelse:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) base:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
12.5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
31 mm
42.5 mm
nr. pr. pakke:
1
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12872913
Brand: Thermo Scientific™ TSRBGE021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Garanter en tæt, pålidelig forsegling af dine glas- og plastikflasker. Velegnet til brug i forskellige applikationer.
Garanter en tæt, pålidelig forsegling af dine glas- og plastikflasker. Velegnet til brug i forskellige applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonepropper er velegnede til brug over et bredt temperaturområde: -50° til +200 °C.
  • Suitable for sealing glass and plastic flasks
  • Suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C
  • Autoclavable
Compliance
  • Material from which the product is made is compliant with FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Ordering Information
  • Additional sizes available. Please contact Customer Service for more details. Not available in all geographic regions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) base 21 mm
Diameter (metrisk) Øverst 24.5 mm
Materiale Silicone
Længde (metrisk) 28 mm
nr. pr. pakke 1
Temperaturområde (metrisk) -50°C to +200°C
Autoklaverbar Autoclavable
Sterilitet Non-sterile
Lukkestørrelse 21 mm