Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikone propper
Beschreibung
Garanter en tæt, pålidelig forsegling af dine glas- og plastikflasker. Velegnet til brug i forskellige applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonepropper er velegnede til brug over et bredt temperaturområde: -50° til +200 °C.
- Velegnet til forsegling af glas- og plastikflasker
- Velegnet til brug over et bredt temperaturområde: -50° til +200 °C
- Autoklaverbar
Overholdelse
- Materiale, som produktet er lavet af, er i overensstemmelse med FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Bestillingsinformation
- Yderligere størrelser tilgængelige. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) base | 19 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 22.5 mm |
| Materiale | Silikone |
| Længde (metrisk) | 28 mm |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +200 °C |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukkestørrelse | 19 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.