Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
nr. pr. sag:
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Reduce opportunity for leakage in caps, injection ports and other applications. Translucent silicone material provides excellent performance over a wide temperature range. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Rubber Discs are suitable in a wide variety of applications.
- Translucent
- Operate over a wide temperature range: -50° to +200°C
- Autoclavable
- Not available in all geographic regions
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silicone Rubber |
| nr. pr. sag | 100 |
| Sterilitet | Sterile |
| Temperaturområde (metrisk) | -50° to +200°C |
| Tykkelse (metrisk) | 3,2 mm |
| Produktlinje | Sterilin |
| Form | Round |
| Produkttype | Silicone Rubber Disc |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |