Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationshætteglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6230193
Volumen (metrisk):
6 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11798858
Brand: Thermo Scientific™ S31
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få nøjagtige resultater i væskescintillationstælling og beta/gammatælling med Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationshætteglas. Den kvartslåede hætte sikrer pålidelig prøveopbevaring.
Få nøjagtige resultater i væskescintillationstælling og beta/gammatælling med Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationshætteglas. Den kvartslåede hætte sikrer pålidelig prøveopbevaring. Ideel til brug ved væskescintillationstælling, beta/gamma-tælling og til prøveopbevaring.
  • Præcisionsfremstillet for styrke og kemikalieresistens
  • En kvart omgang skruelåg sikrer fremragende prøveindkapsling
  • 6 ml hætteglas med hætte med flush fit er ideel som indsats til scintillationshætteglas
Bestillingsinformation
  • Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Scintillationshætteglas og hætte
Diameter (metrisk) Udvendig 26.5 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 20 ml
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Produktlinje Sterilin
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Almindelig skruelåg i kvart omgang
Højde (metrisk) 60 mm
Mængde 1000 Pk., 1000 Cs.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Scintillationshætteglasindsats