Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationshætteglas
Beskrivelse
Få nøjagtige resultater i væskescintillationstælling og beta/gamma-tælling med Thermo Scientific™ Sterilin™ scintillationsampler. Ideel til brug ved væskescintillationsoptælling, beta/gamma-optælling og til opbevaring af prøver.
- Præcisionsfremstillet for styrke og kemisk resistens.
- Kvartdrejet skruelåg sikrer fremragende prøveindkapsling
- 6 ml flaske med flush push fit-hætte er ideel som indsats til scintillationsampuletter
Bestillingsinformation
- Ikke tilgængelig i alle geografiske regioner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Scintillationshætteglasindsats og hætte |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14.5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 6 ml |
| nr. pr. sag | 1000 |
| nr. pr. pakke | 250 |
| Produktlinje | Sterilin |
| Volumen (metrisk) i alt | 6 mL |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Vis mere |