Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangskulturrør med rund bund, uden markeringsplet eller hætter
Artikelnummer. 13003083 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13003083 11,5 ml 100 mm Pakke med 250
11992298 15 ml 125 mm Pakke med 250
10406843 15 ml 125 mm Pakke med 1000
13013083 15 ml 125 mm Pakke med 250
10633004 7,5 ml 100 mm Pakke med 1000
11962298 7,5 ml 100 mm Pakke med 250
13093073 7,5 ml 100 mm Pakke med 250
10170163 11,5 ml 100 mm Pakke med 1000
10631854 24 ml 125 mm Pakke med 500
11329263 24 ml 125 mm Pakke med 500
13033083 24 ml 125 mm Pakke med 250
10776503 30 ml 150 mm Pakke med 500
12359379 30 ml 150 mm Pakke med 250
11349263 30 ml 150 mm Pakke med 250
10745763 19 ml 150 mm Pakke med 1000
13023083 19 ml 150 mm Pakke med 250
11912308 19 ml 150 mm Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 13003083 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9944916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 DKK
    878.73 DKK / Pakke med 250
    Spare 66.27 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør. Corning™ Pyrex™ Kulturrør med rund bund er designet til vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde.
Et rundbundet rør uden markeringsplet. Rør er lavet af borosilikatglas og sælges uden hætter.
For kasketter, se kat. nr. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Skrue hals
Kapacitet (metrisk) 11,5 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør
Etikettype Ingen
Emballage Bulk
Trådstørrelse 15-415
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas til dyrkning