Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangskulturrør med rund bund, uden markeringsplet eller hætter
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Et rundbundet rør uden markeringsplet. Rør er lavet af borosilikatglas og sælges uden hætter.
For kasketter, se kat. nr. 99999.
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Skrue hals |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør |
| Etikettype | Ingen |
| Emballage | Bulk |
| Kantet | Nej |
| Trådstørrelse | 18-415 |
| Vis mere |