Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangskulturrør med rund bund, uden markeringsplet eller hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10745763 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10745763
Brand: Corning™ 9944916XX
Fremstillet af borosilikatglas til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør. Corning™ Pyrex™ Kulturrør med rund bund er designet til vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde.
Et rundbundet rør uden markeringsplet. Rør er lavet af borosilikatglas og sælges uden hætter.
For kasketter, se kat. nr. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Skrue hals
Kapacitet (metrisk) 19 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør
Etikettype Ingen
Emballage Bulk
Kantet Nej
Trådstørrelse 15-415
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas til dyrkning