Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangskulturrør med rund bund, uden markeringsplet eller hætter
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Et rundbundet rør uden markeringsplet. Rør er lavet af borosilikatglas og sælges uden hætter.
For kasketter, se kat. nr. 99999.
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Skrue hals |
| Kapacitet (metrisk) | 7,5 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskning fra plastikrør |
| Etikettype | Ingen |
| Emballage | Bulk |
| Trådstørrelse | 13-415 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |