Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rør uden kant af borosilikatglas med rund base
Beskrivning
Stol på disse rundbaserede borosilikatglasrør i aggressive kemiske anvendelser med høj temperatur. Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglasrør med rund base er ideelle til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskbare plastrør.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
- Høj modstandsdygtighed over for temperatur og kemiske angreb
- Rørprofil uden kant
- Leveres uden hætter
- Autoklaverbar ved 121 °C
Bestillingsinformation
- Kun tilgængelig i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 36 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 500 etui (250 pakke) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (engelsk) | 1.217 fl oz. |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Produkttype | Rør uden kant |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?