Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rør uden kant af borosilikatglas med rund base
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11309253
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
36 ml
Diameter (metrisk):
13 mm
15 mm
16 mm
20 mm
Højde (metrisk):
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
nr. pr. sag:
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) nr. pr. sag unitSize
11309253 19 ml 16 mm 125 mm 1000 Pakke med 1000
11379243 10 ml 13 mm 100 mm 1000 Pakke med 1000
10613941 11 ml 15 mm 85 mm 1000 Pakke med 1000
11389243 15 ml 16 mm 100 mm 1000 Pakke med 1000
11319253 23 ml 16 mm 150 mm 1000 Pakke med 1000
11349253 36 ml 20 mm 150 mm 500 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11309253 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9944516X
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stol på disse rundbaserede borosilikatglasrør i aggressive kemiske anvendelser med høj temperatur. Ideel til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskbare plastrør.
Stol på disse rundbaserede borosilikatglasrør i aggressive kemiske anvendelser med høj temperatur. Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglasrør med rund base er ideelle til brug med prøver, der er følsomme over for udvaskbare plastrør.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
  • Høj modstandsdygtighed over for temperatur og kemiske angreb
  • Rørprofil uden kant
  • Leveres uden hætter
  • Autoklaverbar ved 121 °C
Bestillingsinformation
  • Kun tilgængelig i Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Rør uden kant
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 19 ml
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 250
Sterilitet Ikke steril
Emballagemængde 1000 etui (250 pakke)
Kapacitet (engelsk) 0,6424 fl oz.
Højde (metrisk) 125 mm