Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart Universal Polystyren 30mL beholdere
Artikelnummer. 11339633
Skift visning
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
Inkluderer:
Beholder, Cap
Borsyre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mærke Inkluderer Pakningsstørrelse
11339633 Trykt Beholder, Cap Pakke med 400
11339133 Ingen etiket Beholder, Cap Pakke med 400
11319153 Almindelig Beholder, Cap Pakke med 400
11359133 Trykt Borsyre Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11339633 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 128B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Sikre fremragende temperatur- og kemikalieresistens med disse 95kPa-kompatible 30mL lækagesikre transportbeholdere.
Sikre fremragende temperatur- og kemikalieresistens med disse 95kPa-kompatible 30mL lækagesikre Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart Universal Polystyren 30mL beholdere. Forbedret ydeevne; let at håndtere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
  • 1/2-drejningshætte sikrer forbedret slutbrugerhåndtering
  • Fås på forhånd fyldt med borsyre (0,4 g) til konservering af urinprøver
  • Leveres i praktiske hyldepakker á 50 stk
  • Velegnet til centrifugering ved 3.800xg
  • Partinummer på hver container hjælper med fuld sporbarhed
  • Aseptisk fremstillet
  • Kun in vitro brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal beholder
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Quickstart Universal Container
Diameter (metrisk) 31 mm (hætte), 24,5 mm (beholder)
Højde (metrisk) 94 mm
Inkluderer Beholder, Cap
Mærke Trykt
Mængde 400/Cs.