Få mere at vide
Fisherbrand™ Petriskåle i polystyren
Product Code. p-8002114 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Aftræk:
0
1
3
Unit Size:
Pakke med 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Aftræk Unit Size
12654785 1 Pakke med 600
12664785 3 -
12644785 0 Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12654785
Add to basket
Edge
Add to basket
Klar. Fisherbrand™ Petriskåle i polystyren er perfekte til mikrobielle eller cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Type Petriskål
Mængde 600 sag
Aftræk 1
Højde (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm