Få mere at vide
Fisherbrand™ Petriskåle i polystyren
Artikelnummer. 12644785 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Aftræk:
0
1
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aftræk Pakningsstørrelse
12644785 0 Pakke med 600
12654785 1 Pakke med 600
12664785 3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12644785
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Klar. Fisherbrand™ Petriskåle i polystyren er perfekte til mikrobielle eller cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Type Petriskål
Mængde 600 sag
Aftræk 0
Højde (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm