Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Cap
Kapacitet (metrisk):
30 mL
120 mL
230 mL
350 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Sterile
nr. pr. sag:
100
200
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Beskrivelse
Opbevar flydende, fast føde og histologiprøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren krukker med skruelåg. Disse engangsglas til flere brug har en bred hals, der gør det nemt at opbevare store prøver.
Jars are supplied unlabeled and available in both sterile (sterilized by gamma irradiation) and nonsterile formats.
- Suitable for direct transfer of specimen from patient to jar
- Plastic wadded cap for leak-free performance
- CE Marked
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 350 mL |
| Diameter (engelsk) | 3.1 in. |
| Til brug med (applikation) | Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar |
| Inkluderer | Screw Cap |
| Materiale | Polystyrene |
| nr. pr. sag | 100 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vægt (metrisk) | 6.2 kg |
| Form | Round |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Vis mere |