Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Cap
Artikelnummer. 12862803
Kapacitet (metrisk):
30 mL
120 mL
230 mL
350 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Sterile
nr. pr. sag:
100
200
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 12862803
Brand: Thermo Scientific™ 28423
Opbevar flydende, fast føde og histologiprøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren krukker med skruelåg. Multi-brug engangsglas med en bred neck.
Opbevar flydende, fast føde og histologiprøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren krukker med skruelåg. Disse engangsglas til flere brug har en bred hals, der gør det nemt at opbevare store prøver.
Jars are supplied unlabeled and available in both sterile (sterilized by gamma irradiation) and nonsterile formats.
  • Suitable for direct transfer of specimen from patient to jar
  • Plastic wadded cap for leak-free performance
  • CE Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 230 mL
Diameter (engelsk) 2.7 in.
Til brug med (applikation) Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar
Inkluderer Screw Cap
Materiale Polystyrene
nr. pr. sag 100
Sterilitet Non-sterile
Vægt (metrisk) 4.24 kg
Form Round
Højde (metrisk) 72 mm
Produkttype Jar
Højde (engelsk) 2.8 in.
Lukningsmateriale Urea
Diameter (metrisk) 69 mm
Lukketype Screw Cap