Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Cap
Beskrivelse
Opbevar flydende, fast føde og histologiprøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren krukker med skruelåg. Disse engangsglas til flere brug har en bred hals, der gør det nemt at opbevare store prøver.
Krukker leveres umærkede og fås i både sterile (steriliseret ved gammabestråling) og ikke-sterile formater.
- Velegnet til direkte overførsel af prøve fra patient til krukke
- Plastvathætte for lækagefri ydeevne
- CE mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Diameter (engelsk) | 2,1 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Direkte overførsel af prøve fra patient til krukke |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 100 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 4.5 kg |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 72 mm |
| Vis mere |