Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
Beskrivelse
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
- Aseptisk fremstillet
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
- 125AM, 125BM og 125CM produktcertificeret 95kPa-kompatibelt, hvilket sikrer egnethed til prøvetransport
Bemærk:
Kun til in vitro brug.
Bestillingsoplysninger:
Produktet er ikke tilgængeligt i Nordamerika.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder med skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717 |
| Lukningsmateriale | Metal |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Højde (metrisk) | 108 mm |
| Vis mere |