Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11389143
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
nr. pr. sag:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Unit Size:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 50
Product Code. 11389143
Brand: Thermo Scientific™ 165B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
  • Aseptisk fremstillet
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • 125AM, 125BM og 125CM produktcertificeret 95kPa-kompatibelt, hvilket sikrer egnethed til prøvetransport
Bemærk:
Kun til in vitro brug.
Bestillingsoplysninger:
Produktet er ikke tilgængeligt i Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
Lukningsmateriale Metal
Diameter (metrisk) 55 mm
Højde (metrisk) 108 mm
Mærke Trykt
nr. pr. sag 120/Cs.