Få mere at vide
- Home
- Products
- Klinisk prøvesamling
- Generelle kliniske prøvebeholdere
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
Artikelnummer. 11389123
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
Mængde:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 50
18 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Lukningsmateriale | Mærke | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11389123 | 60 ml | Polyethylen | Ingen etiket | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11379123 | 60 ml | Metal | Ingen etiket | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11319143 | 60 ml | Metal | Trykt | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11339153 | 60 ml | Metal | Almindelig | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11788898 | 60 ml | Polyethylen | Trykt | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11708908 | 60 ml | Polyethylen | Almindelig | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11399123 | 100 ml | Metal | Ingen etiket | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11349143 | 100 ml | Metal | Trykt | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11369143 | 100 ml | Metal | Almindelig | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11309133 | 100 ml | Polyethylen | Ingen etiket | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11359143 | 100 ml | Polyethylen | Trykt | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11379143 | 100 ml | Polyethylen | Almindelig | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11319133 | 150 ml | Metal | Ingen etiket | 120/Cs. | Pakke med 120 |
| 11389143 | 150 ml | Metal | Trykt | 120/Cs. | Pakke med 120 |
| 11399143 | 150 ml | Metal | Almindelig | 120/Cs. | Pakke med 120 |
| 11329133 | 250 ml | Metal | Ingen etiket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11349153 | 250 ml | Metal | Trykt | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 12047492 | 250 ml | Metal | Almindelig | 50/Cs. | Pakke med 50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11389123
missing translation for 'mfr'
Thermo Scientific™
missing translation for 'supplierNo'
125AP
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
- Aseptisk fremstillet
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
- 125AM, 125BM og 125CM produktcertificeret 95kPa-kompatibelt, hvilket sikrer egnethed til prøvetransport
Bemærk:
Kun til in vitro brug.
Bestillingsoplysninger:
Produktet er ikke tilgængeligt i Nordamerika.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beholder med skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |
| Højde (metrisk) | 61 mm |
| Mærke | Ingen etiket |
| Mængde | 300/Cs. |
| Show More Show Less |