Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
Artikelnummer. 11359143
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
nr. pr. sag:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 50
Artikelnummer. 11359143
Brand: Thermo Scientific™ 185BP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Container
Lukning inkluderet Yes
Materiale Polystyrene
Form Cylindrical
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Certificeringer/compliance Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 51 mm
Højde (metrisk) 78 mm
Mærke Trykt
nr. pr. sag 200/Cs.