Få mere at vide
- Home
- Products
- Klinisk prøvesamling
- Generelle kliniske prøvebeholdere
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
Artikelnummer. 11339153
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
Mængde:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 50
18 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Lukningsmateriale | Mærke | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11339153 | 60 ml | Metal | Almindelig | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11379123 | 60 ml | Metal | Ingen etiket | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11319143 | 60 ml | Metal | Trykt | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11389123 | 60 ml | Polyethylen | Ingen etiket | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11788898 | 60 ml | Polyethylen | Trykt | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11708908 | 60 ml | Polyethylen | Almindelig | 300/Cs. | Pakke med 300 |
| 11399123 | 100 ml | Metal | Ingen etiket | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11349143 | 100 ml | Metal | Trykt | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11369143 | 100 ml | Metal | Almindelig | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11309133 | 100 ml | Polyethylen | Ingen etiket | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11359143 | 100 ml | Polyethylen | Trykt | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11379143 | 100 ml | Polyethylen | Almindelig | 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11319133 | 150 ml | Metal | Ingen etiket | 120/Cs. | Pakke med 120 |
| 11389143 | 150 ml | Metal | Trykt | 120/Cs. | Pakke med 120 |
| 11399143 | 150 ml | Metal | Almindelig | 120/Cs. | Pakke med 120 |
| 11329133 | 250 ml | Metal | Ingen etiket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11349153 | 250 ml | Metal | Trykt | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 12047492 | 250 ml | Metal | Almindelig | 50/Cs. | Pakke med 50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11339153
missing translation for 'mfr'
Thermo Scientific™
missing translation for 'supplierNo'
125CM
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
- Aseptisk fremstillet
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
- 125AM, 125BM og 125CM produktcertificeret 95kPa-kompatibelt, hvilket sikrer egnethed til prøvetransport
Bemærk:
Kun til in vitro brug.
Bestillingsoplysninger:
Produktet er ikke tilgængeligt i Nordamerika.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til bilag D med BS EN ISO 6717 |
| Lukningsmateriale | Metal |
| Diameter (metrisk) | 44.5 mm |
| Højde (metrisk) | 61 mm |
| Mærke | Almindelig |
| Mængde | 300/Cs. |
| Show More Show Less |