Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
nr. pr. sag:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 50
Beskrivelse
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
- Aseptisk fremstillet
- Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
- 125AM, 125BM og 125CM produktcertificeret 95kPa-kompatibelt, hvilket sikrer egnethed til prøvetransport
Bestillingsoplysninger:
Produktet er ikke tilgængeligt i Nordamerika.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder med skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717 |
| Lukningsmateriale | Metal |
| Diameter (metrisk) | 44.5 mm |
| Højde (metrisk) | 61 mm |
| Vis mere |