Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere, 60mL til 250mL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11309133
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Polyethylene
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Printed
Trykt
nr. pr. sag:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 50
Artikelnummer. 11309133
Brand: Thermo Scientific™ 185AP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
Indeholder prøver i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbeholdere med en kapacitet på 60mL til 250mL. Tilgængelig med enten plastik eller metal flow tætningshætter.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
  • Aseptisk fremstillet
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • 125AM, 125BM og 125CM produktcertificeret 95kPa-kompatibelt, hvilket sikrer egnethed til prøvetransport
Bemærk:
Kun til in vitro brug.
Bestillingsoplysninger:
Produktet er ikke tilgængeligt i Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 51 mm
Højde (metrisk) 78 mm
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 200/Cs.