Få mere at vide
Sterilin™ Polystyrene Cell Culture Tubes
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polyethylene |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Produkttype | Culture Tube |
| Lukketype | Dual-position Cap |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Engangs | Single-use |
| Uddannet | Yes |
| Emballagemængde | 500/Cs. |
| Mængde | 500/Cs. |
| Vis mere |