Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbeholdere
Inkluderer:
Container, Boric Acid
Container, Cap
Container, Spoon
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
No Label
Plain
Printed
Trykt
nr. pr. sag:
400/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Beskrivelse
Sørg for fremragende prøveindeslutning ved brug Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL Universalbeholdere, med en traditionel flowforsegling med 1-1/2 omgang hætte.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
- Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
- Suitable for centrifugation at 3,800 x g
- Aseptically manufactured
- In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal Container |
| Materiale | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Certificeringer/compliance | Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717 |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Oversigt | Universal Container + boric acid |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Højde (metrisk) | 94 mm |
| Inkluderer | Container, Boric Acid |
| Vis mere |