Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12511299
Skift visning
Inkluderer:
Beholder, borsyre
Beholder, låg
Beholder, ske
Kun beholder
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
nr. pr. sag:
400/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Mærke nr. pr. sag unitSize
12511299 Beholder, låg Trykt 400/Cs. Pakke med 400
12501299 Kun beholder Ingen etiket 400/Cs. Pakke med 400
12521299 Beholder, låg Almindelig 400/Cs. Pakke med 400
11758918 Beholder, ske Ingen etiket 400/Cs. Pakke med 400
11768918 Beholder, ske Trykt 400/Cs. Pakke med 400
11309143 Beholder, ske Almindelig 400/Cs. Pakke med 400
12799855 Beholder, borsyre Trykt 400/Cs. Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12511299 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 128B/FS
Sørg for fremragende prøveindeslutning ved brug Sterilin Polystyren 30mL Universalbeholdere, med en traditionel flowforsegling med 1-1/2 omgang hætte.
Sørg for fremragende prøveindeslutning ved brug Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL Universalbeholdere, med en traditionel flowforsegling med 1-1/2 omgang hætte.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • 95kPa-overensstemmelse sikrer lækagefri ydeevne og egnethed til transport (undtagen skevarianter)
  • Fås på forhånd fyldt med borsyre (0,4 g) til konservering af urinprøver
  • Velegnet til centrifugering ved 3.800 xg
  • Aseptisk fremstillet
  • Kun in vitro brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal beholder
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Universal beholder
Diameter (metrisk) 31 mm
Højde (metrisk) 94 mm
Inkluderer Beholder, låg
Mærke Trykt
nr. pr. sag 400/Cs.