Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbeholdere
Artikelnummer. 11309143
Inkluderer:
Beholder, borsyre
Beholder, låg
Beholder, ske
Kun beholder
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
nr. pr. sag:
400/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. 11309143
Brand: Thermo Scientific™ 128SC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sørg for fremragende prøveindeslutning ved brug Sterilin Polystyren 30mL Universalbeholdere, med en traditionel flowforsegling med 1-1/2 omgang hætte.
Sørg for fremragende prøveindeslutning ved brug Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL Universalbeholdere, med en traditionel flowforsegling med 1-1/2 omgang hætte.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 3,800 x g
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universal Container
Materiale Polystyrene
Form Cylindrical
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Lukningsmateriale Polypropylene
Oversigt Universal Container + spoon
Diameter (metrisk) 31 mm
Højde (metrisk) 94 mm
Inkluderer Beholder, ske
Mærke Almindelig
nr. pr. sag 400/Cs.