Få mere at vide
Sterilin™ Polypropylene Conical Microfuge Tubes
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Microcentrifuge tube |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Farve | Transparent |
| Materiale | Polypropylene |
| nr. pr. pakke | 10.000/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Uddannet | Yes |
| Maks. RCF | 20,000 x g |
| Gradueringer | 0.5, 1 and 1.5mL |
| Vis mere |