Få mere at vide
Sterilin™ Polypropylene Cell Culture Tubes
Artikelnummer. 11778968
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11778968 4 ml Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11778968 Leverandør Thermo Scientific Sterilin Leverandørnr. 75CTP1
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylene
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Culture Tube
Lukketype Dual-position Cap
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polypropylene
Engangs Single-use
Uddannet Yes
Emballagemængde 500/Cs.
Mængde 500/Cs.
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 4 ml