Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylen 30mL Universalbeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12683546
Mærke:
Almindelig
Printed
Trykt
Inkluderer:
Container Only
Container with Boric Acid
Container with Spoon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. 12683546
Brand: Thermo Scientific™ 128BBAC/P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikre fremragende temperatur- og kemikalieresistens med den 95kPa-kompatible og CE-mærkede 30mL lækagesikre beholder med Quickstart 1/2 omgang hætte.
Sikre fremragende temperatur- og kemikalieresistens med disse 95kPa-kompatible 30mL lækagesikre Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylen 30mL Universalbeholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
Funktioner:
  • Aseptisk fremstillet, ultra klar polypropylen
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • Velegnet til centrifugering ved 9.500x g
  • Multi-forseglet hætte 'QuickStart' for forbedret håndtering og uovertruffen lækagefri ydeevne
  • Partinummer trykt på hver beholder for at fremme fuld sporbarhed
  • Mærket til patientoplysninger og fås enten udoseret, doseret med borsyrekonserveringsmiddel (0,4 g) eller en løs ske
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Materiale Polypropylen
Form Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717
Lukketype Multi-Seal
Oversigt Universalbeholder med boric
Diameter (metrisk) 31 mm
Højde (metrisk) 94 mm
Inkluderer Container with Boric Acid
Mærke Trykt
nr. pr. sag 400/Cs.