Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12999477
Mængde:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Pakke med 500
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
Artikelnummer. 12999477
Brand: Thermo Scientific™ 202C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør væsker sikkert og præcist med Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast. Ideel til almindelig laboratoriebrug, prøveopbevaring og transport.
  • Fremstillet af ugiftig lavdensitetspolyethylen
  • Integreret påfyldningspære eliminerer forurening forbundet med separate gummipærer
  • Fremragende gennemsigtighed og ensartet tykkelse
  • Præcise inddelinger på 1 og 3 ml versioner sikrer ensartede resultater
  • Kan varmeforsegles til prøveopbevaring og transport
  • Varmeforseglede pærer egnet til opbevaring i gasfasen af flydende nitrogen
  • 3mL gradueret: velegnet til blodbank og almindelig laboratoriebrug
  • Smal stilk: velegnet til brug som frysehætteglas, sedimentering og transport
  • 1mL gradueret: velegnet til almindelig laboratoriebrug, opbevaring og transport
  • af prøver
Bestillingsinformation
  • Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Mængde 500/Pk., 3000/Cs.
Type Smal stamme Transfer Pipet