Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12027502
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
Mængde:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12027502
Brand: Thermo Scientific™ 200C
Overfør væsker sikkert og præcist med Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast. Ideel til almindelig laboratoriebrug, prøveopbevaring og transport.
  • Fremstillet af ugiftig lavdensitetspolyethylen
  • Integreret påfyldningspære eliminerer forurening forbundet med separate gummipærer
  • Fremragende gennemsigtighed og ensartet tykkelse
  • Præcise inddelinger på 1 og 3 ml versioner sikrer ensartede resultater
  • Kan varmeforsegles til prøveopbevaring og transport
  • Varmeforseglede pærer egnet til opbevaring i gasfasen af flydende nitrogen
  • 3mL gradueret: velegnet til blodbank og almindelig laboratoriebrug
  • Smal stilk: velegnet til brug som frysehætteglas, sedimentering og transport
  • 1mL gradueret: velegnet til almindelig laboratoriebrug, opbevaring og transport
  • af prøver
Bestillingsinformation
  • Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 3mL, gradueret
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Mængde 500/Pk., 3000/Cs.
Volumen (metrisk) 3 mL