Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast
Mængde:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Pakke med 500
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
Beskrivelse
Overfør væsker sikkert og præcist med Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast. Ideel til almindelig laboratoriebrug, prøveopbevaring og transport.
- Fremstillet af ugiftig lavdensitetspolyethylen
- Integreret påfyldningspære eliminerer forurening forbundet med separate gummipærer
- Fremragende gennemsigtighed og ensartet tykkelse
- Præcise inddelinger på 1 og 3 ml versioner sikrer ensartede resultater
- Kan varmeforsegles til prøveopbevaring og transport
- Varmeforseglede pærer egnet til opbevaring i gasfasen af flydende nitrogen
- 3mL gradueret: velegnet til blodbank og almindelig laboratoriebrug
- Smal stilk: velegnet til brug som frysehætteglas, sedimentering og transport
- 1mL gradueret: velegnet til almindelig laboratoriebrug, opbevaring og transport
- af prøver
Bestillingsinformation
- Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 500/Pk., 3000/Cs. |
| Type | Smal stamme Transfer Pipet |