Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast
Artikelnummer. 11329203
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
3 mL
Mængde:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Pakke med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde unitSize
11329203 1 mL 500/Pk., 3000/Cs. Pakke med 500
12153390 1 mL 500/Pk., 3000/Cs. Pakke med 3000
11339203 1 mL 10/Pk., 500/Cs. Pakke med 500
11349203 1 mL 1/Pk., 500/Cs. Pakke med 500
12027502 3 mL 500/Pk., 3000/Cs. Pakke med 3000
12909487 3 mL 500/Pk., 3000/Cs. Pakke med 500
11369203 3 mL 10/Pk., 500/Cs. Pakke med 500
11379203 3 mL 1/Pk., 500/Cs. Pakke med 500
12999477 - 500/Pk., 3000/Cs. Pakke med 500
11758908 - 500/Pk., 3000/Cs. Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11329203 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 201C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 DKK
    314.60 DKK / Pakke med 500
    Spare 6.40 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør væsker sikkert og præcist med Thermo Scientific™ Sterilin™ Overførselspipetter i plast. Ideel til almindelig laboratoriebrug, prøveopbevaring og transport.
  • Fremstillet af ugiftig lavdensitetspolyethylen
  • Integreret påfyldningspære eliminerer forurening forbundet med separate gummipærer
  • Fremragende gennemsigtighed og ensartet tykkelse
  • Præcise inddelinger på 1 og 3 ml versioner sikrer ensartede resultater
  • Kan varmeforsegles til prøveopbevaring og transport
  • Varmeforseglede pærer egnet til opbevaring i gasfasen af flydende nitrogen
  • 3mL gradueret: velegnet til blodbank og almindelig laboratoriebrug
  • Smal stilk: velegnet til brug som frysehætteglas, sedimentering og transport
  • 1mL gradueret: velegnet til almindelig laboratoriebrug, opbevaring og transport
  • af prøver
Bestillingsinformation
  • Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Mængde 500/Pk., 3000/Cs.
Volumen (metrisk) 1 mL