Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Slangestørrelse:
0.6 mL
1.0 mL
2.5 mL
2.7 mL
4.9 mL
11.0 mL
Emballagemængde:
250
500
1000
1500
2500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 2500
Pakke med 3500
Pakke med 6000
Pakke med 750
Beskrivelse
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
- Suitable for samples ranging from 0.6 to 11mL
- Supplied nonsterile
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Round Base Plastic Tubes |
| Materiale | Polystyrene |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Emballagemængde | 1500 |
| Produktlinje | Sterilin™ |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Slangestørrelse | 11.0 mL |
| Produkttype | Base Tube |