Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Artikelnummer. 11748868
Skift visning
Slangestørrelse:
0,6 ml
1,0 ml
2,5 ml
2,7 ml
4,9 ml
11,0 ml
Emballagemængde:
250
500
1000
1500
2500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Pakke med 2500
Pakke med 3500
Pakke med 6000
Pakke med 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Emballagemængde unitSize
11748868 0,6 ml 1000 Pakke med 10000
13015723 1,0 ml 1000 Pakke med 10000
12842863 2,5 ml 2500 Pakke med 2500
11708988 2,7 ml 500 Pakke med 6000
11778908 4,9 ml 250 Pakke med 3500
12852863 11,0 ml 1500 Pakke med 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11748868 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. RT15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5175.00 DKK
    5028.48 DKK / Pakke med 10000
    Spare 146.52 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå farerne ved glas med dette sikre, bekvemme alternativ. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes er fremstillet af ny polystyren.
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
  • Velegnet til prøver fra 0,6 til 11 ml
  • Leveres usteril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Plastrør med rund base
Materiale Polystyren
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Emballagemængde 1000
Produktlinje Sterilin
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 0,6 ml
Produkttype Bundrør