Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Ikke-pyrogene polystyrenbeholdere
Beskrivelse
Udfør sterilitets- og endotoksintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Ikke-pyrogene polystyrenbeholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Steriliseret ved gammabestråling
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
- Mærket med lotnumre for fuld sporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Certificeringer/compliance | Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717. Certificeret endotoksinfri til niveauer< 0,01 EU/m. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | Ikke-pyrogen beholder |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Vis mere |