Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Ikke-pyrogene polystyrenbeholdere
Artikelnummer. 11309123
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Polypropylen
nr. pr. sag:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 200
Pakke med 300
Pakke med 400
Pakke med 50
Pakke med 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsmateriale nr. pr. sag Pakningsstørrelse
11309123 7 ml Polyethylen 700/Cs. Pakke med 700
11319123 30 ml Polypropylen 400/Cs. Pakke med 400
11329123 60 ml Metal 300/Cs. Pakke med 300
11339123 100 ml Metal 200/Cs. Pakke med 200
11349123 150 ml Metal 120/Cs. Pakke med 120
11359123 250 ml Metal 50/Cs. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11309123 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 129PYR
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Udfør sterilitets- og endotoksintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Ikke-pyrogene polystyrenbeholdere.
Udfør sterilitets- og endotoksintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Ikke-pyrogene polystyrenbeholdere.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • Mærket med lotnumre for fuld sporbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Certificeringer/compliance Lækagetestet i henhold til BS EN ISO 6717. Certificeret endotoksinfri til niveauer< 0,01 EU/m.
Lukningsmateriale Polyethylen
Oversigt Ikke-pyrogen beholder
Diameter (metrisk) 22.5 mm
Højde (metrisk) 50.2 mm
Mærke Trykt
nr. pr. sag 700/Cs.