Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Loops and Spreaders
Artikelnummer. 11369283
Skift visning
Volumen:
1 μl
10 μl
Produkttype:
Inokuleringsløkke og nål, fleksibel
Inokuleringsløkke og nål, stiv
Inokuleringsløkke, sfærisk spids
Inokuleringsnål
L-formet spreder
Farve:
Bleggrøn
Blå
Grøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Violet
Mængde:
10
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Pakke med 800
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Produkttype Farve Mængde Pakningsstørrelse
11369283 10 μl Inokuleringsløkke og nål, stiv Mørkeblå 10 Pakke med 800
11379283 1 μl Inokuleringsløkke og nål, stiv Mørkegrøn 10 Pakke med 800
11834732 1 μl Inokuleringsløkke og nål, fleksibel Bleggrøn 10 Pakke med 800
11778858 1 μl Inokuleringsløkke, sfærisk spids Grøn 1000 Pakke med 1000
11788858 10 μl Inokuleringsløkke, sfærisk spids Blå 1000 Pakke med 1000
11718868 - Inokuleringsnål Violet 1000 Pakke med 1000
11788978 - L-formet spreder Blå 500 Pakke med 500
11728868 - L-formet spreder Blå 1000 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11369283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SL10H
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Simplify your culture work with Thermo Scientific™ Sterilin™ Loops and Spreaders. Choices for inoculation, dilution streaking, spreading and colony picking.
Simplify your culture work with Thermo Scientific™ Sterilin™ Loops and Spreaders. Choices for inoculation, dilution streaking, spreading and colony picking.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • For inoculation, dilution streaking, spreading and picking isolated colonies
  • Eliminate the need for flaming and the subsequent risk of aerosols Inoculation loop for fixed sample volumes with choice of sphere for dilution streaking, or needle for picking colonies and stab cultures
  • Choice of rigid or flexible loops to suit different applications and user preferences
  • Hexagonal shaft improves grip and assists orientation
  • Free of lubricants, oils and electrostatic charges to facilitate consistent wetting and complete liquid transfer
  • No rough edges means smooth, problem-free plating and streaking of cultures
  • Sterilized by gamma irradiation
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 10 μl
Sterilitet Irradiated
Farve Mørkeblå
Produkttype Inokuleringsløkke og nål, stiv
Mængde 10