Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Glasproppede pipetter i individuel papirpeel-emballage
Description
Udfør applikationer med den kemiske modstandsdygtighed af Pyrex™ borosilikatglas ved brug af Thermo Scientific™ Sterilin™ plugged pipetter, individuelt indpakket i papirpeel-emballage.
Ikke tilgængeligt i alle geografiske regioner.
- Kalibreret til levering med den sidste dråbe udstødt ved at blæse
- Letlæselige dimissioner
- Steriliseret ved gammabestråling
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske regioner
Specifications
Specifications
| Oversigt | Glasproppede pipetter; 2 ml; Individuelt papir-peel-emballage |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Negative gradueringer | -2.0 mL |
| Mængde | 1/Pk., 720/Cs. |
| Farve | Grøn |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Længde (metrisk) | 290 mm |