Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Artikelnummer. p-6223774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Længde (metrisk):
191 mm
334 mm
383 mm
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Farve:
Blå
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Lukningsmateriale Farve Pakningsstørrelse
11729352 30 ml 191 mm Polyethylen Klar Pakke med 50
11738938 30 ml 191 mm Polyethylen Blå Pakke med 50
11788848 100 ml 383 mm Metal Klar Pakke med 100
11798848 100 ml 383 mm Metal Blå Pakke med 100
11748938 250 ml 334 mm Metal Klar Pakke med 50
11758938 250 ml 334 mm Metal Blå Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11729352 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 19117
Letter prøveindsamling og transport til laboratoriet i en enkelt beholder ved hjælp af Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ for at reducere risikoen for krydskontaminering.
Faciliterer prøveindsamling og transport til laboratoriet i en enkelt beholder for Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ at reducere risikoen for krydskontaminering.
  • Individuelt indpakket og steriliseret ved gammabestråling
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • Fås i enten klar eller blå polystyren
  • Håndtaget snappes pænt af efter prøvetagning for nem transport
  • Valg af håndtagslængde for at imødekomme de fleste prøvetagningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dippa skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Længde (metrisk) 191 mm