Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Artikelnummer. 11788848 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Længde (metrisk):
191 mm
334 mm
383 mm
Lukningsmateriale:
Metal
Polyethylen
Farve:
Blå
Klar
Packungsgröße:
Pakke med 100
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Lukningsmateriale Farve Packungsgröße
11788848 100 ml 383 mm Metal Klar Pakke med 100
11729352 30 ml 191 mm Polyethylen Klar Pakke med 50
11738938 30 ml 191 mm Polyethylen Blå Pakke med 50
11798848 100 ml 383 mm Metal Blå Pakke med 100
11748938 250 ml 334 mm Metal Klar Pakke med 50
11758938 250 ml 334 mm Metal Blå Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11788848 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 194IW
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Letter prøveindsamling og transport til laboratoriet i en enkelt beholder ved hjælp af Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ for at reducere risikoen for krydskontaminering.
Faciliterer prøveindsamling og transport til laboratoriet i en enkelt beholder for Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ at reducere risikoen for krydskontaminering.
  • Individuelt indpakket og steriliseret ved gammabestråling
  • Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
  • Fås i enten klar eller blå polystyren
  • Håndtaget snappes pænt af efter prøvetagning for nem transport
  • Valg af håndtagslængde for at imødekomme de fleste prøvetagningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Lukningsmateriale Metal
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Oversigt Dippa, skruelåg
Længde (metrisk) 383 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.