Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Længde (metrisk):
191 mm
334 mm
383 mm
Lukningsmateriale:
Metal
Polypropylen
Farve:
Blå
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Letter prøveindsamling og transport til laboratoriet i en enkelt beholder ved hjælp af Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ for at reducere risikoen for krydskontaminering.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Individuelt indpakket og steriliseret ved gammabestråling
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
- Fås i enten klar eller blå polystyren
- Håndtaget snappes pænt af efter prøvetagning for nem transport
- Valg af håndtagslængde for at imødekomme de fleste prøvetagningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder med skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Bestrålet |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Lukningsmateriale | Metal |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Blå |
| Oversigt | Dippa, skruelåg |
| Vis mere |