Beskrivelse
Faciliterer prøveindsamling og transport til laboratoriet i en enkelt beholder for Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ at reducere risikoen for krydskontaminering.
- Individuelt indpakket og steriliseret ved gammabestråling
- Lækagetestet i henhold til BS EN 14254 Anneks D
- Fås i enten klar eller blå polystyren
- Håndtaget snappes pænt af efter prøvetagning for nem transport
- Valg af håndtagslængde for at imødekomme de fleste prøvetagningsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dippa skruelåg |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Klar |
| Længde (metrisk) | 191 mm |