Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kegler
Artikelnummer. 11349183
Skift visning
Oversigt:
Sæt med 6 kegler; Diverse
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11349183 Sæt med 6 kegler; Diverse Hver
1 options
Artikelnummer. 11349183 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CON0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 DKK
    335.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 204.17 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Monter dine filtertragte sikkert uden risiko for skår eller glidning. Keglerne er lavet af naturgummi og er også nyttige til montering af digler på adaptere.
Monter dine filtertragte sikkert uden risiko for skår eller glidning. Thermo Scientific™ Sterilin™ Kegler er lavet af naturgummi og er også nyttige til montering af digler på adaptere.
  • Sæt med seks kogler
  • Fremstillet af naturgummi
  • Til montering af filtertragte i Büchner-kolber
  • Også velegnet til montering af Gooch-digler på adaptere
Bestillingsoplysninger:
  • Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sæt med 6 kegler; Diverse
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Büchner-kolber og Gooch-digler
Inkluderer Sæt med seks kogler