Få mere at vide
Sterilin™ Klare Triple Vent Petriskåle
Artikelnummer. 11769252
Skift visning
Diameter (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11769252 90 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11769252 Leverandør Thermo Scientific Sterilin Leverandørnr. 101VR20/C
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Dyrk mikroorganismer på faste medier ved hjælp af Thermo Scientific Sterilin Standard 90 mm petriskåle. Disse lavvandede fade maksimerer kuvøsepladsen og har en spejlfinish, der sikrer høj optisk kvalitet.
  • Fremstillet af ikke-cytotoksisk jomfru polystyren
  • Ideel til brug i automatiske tallerkenskænke
  • Kun til in vitro brug
  • Tredobbelt —ventileret hjælper gasudveksling; velegnet til kortvarigt arbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, 98/79/EC, BS611 del 2
Farve Klar
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Til brug med (applikation) Til brug i automatiske tallerkenskænkere, kun til in vitro-brug
Mængde 500 kuffert
Højde (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm