Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader
Artikelnummer. 11897403
Produkttype:
Microtiter Plader
Plade låg
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Ikke relevant
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11897403
Brand: Thermo Scientific™ 611V96
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader.
Opbevar og transporter prøver eller udfør mikrobiologiske screeninger, EIA/absorbans-assays og serologisk arbejde med 96-brønd Thermo Scientific™ Sterilin™ Klar Microtiter™ Plader. Leveres uden låg; kan købes separat. Ikke tilgængelig i alle geografiske områder.
  • Fremstillet af ny polystyren, hvilket giver fremragende optisk klarhed
  • Aseptisk fremstillede plader får ingen overfladebehandling og giver derfor en medium bindende overflade
  • Bestrålingsprocessen for de sterile plader gør overfladen mere hydrofil, og genererer derfor et højbindingsprodukt
  • Velegnet til brug ved en bølgelængde på 340nm
  • Kondensringe på låget hjælper sammen med hævede brøndfælge på bunden med at minimere risikoen for kontaminering fra omgivende brønde
  • Orienteringshjørner og alfanumerisk mærkning sikrer nem prøveidentifikation
  • Frostet skriveområde på pladens endevæg for tydelig identifikation
  • Hængende brønds design sikrer jævn temperaturfordeling omkring hver brønd
  • Pladerne leveres uden låg (kan købes separat)
  • In vitro kun brug
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i alle geografiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket i henhold til det europæiske direktiv 98/72/EC
Format Standard
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Farve Klar
Produkttype Microtiter Plader
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 5
Mængde 50/Pk.